Learn More
Nickel Electro™ BASIN,EVAPORATING,ROUND BOTTOM,NICKEL 100MM DIA
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
80 ml
90 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Includes
CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Benötigt
BottomShape,Material,dimProductType
- Nutfrei
- Rundboden
- Nicht magnetisch
- Mit Ausguss
- 99.6 % Nickelgehalt
- Wird in Standardabpackungen mit je 5 Stück geliefert
Spaltfrei, runder Boden, Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rund |
| Kapazität (metrisch) | 80 ml |
| Material | Nickel |
| Form | Rund |
| Typ | Verdampfungsschale |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 70 mm |