Learn More
Nickel-Dimethylglyoxim, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11358258
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358258 10 g 10 Gramm
11338258 2 g 2 Gramm
11348258 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039458.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Farbpigment
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-93-8
Summenformel C8H14N4NiO4
Molekulargewicht (g/mol) 288.92
MDL-Nummer MFCD00136028
InChI-Schlüssel UNMGLSGVXHBBPH-USBCBBGOSA-L
Synonym nickel dimethylglyoxime,, nickel; n-z-3-nitrosobut-2-en-2-yl hydroxylamine
PubChem CID 15639912
SMILES [Ni++].C\C(=N\O)\C(\C)=N/[O-].C\C(=N\O)\C(\C)=N/[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel dimethylglyoxime
Schmelzpunkt 250°C (sublimation)
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in mineral acids
IUPAC-Name nickel(2+) bis((Z)-[(3Z)-3-(hydroxyimino)butan-2-ylidene](oxido)amine)
Formelmasse 288.94
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver