Learn More
Nickel Electro™ LIDNICKEL FOR CRUCIBLE 10ML FP=1
Artikelnummer. 11469579 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11469579
Marke: Nickel Electro™ 46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Außendurchmesser, metrisch
Benötigt
Autoklavierbar, mattes Material, Produkttyp-Spezifikationen
Dieser flache Deckel eignet sich für Tiegel aus Nickel und verfügt über eine Vertiefung zur Zentrierung sowie eine Verlängerung auf einer Seite, die als Griff dient. Der Nickel Electro™ Deckel für Tiegel aus Nickel ist passend für unterschiedliche Tiegelabmessungen in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Korrosionsbeständig
  • Sollte nicht zusammen mit Salpetersäure verwendet werden
  • Verhindert das Austreten von heißem Material aus dem offenen Tiegel
  • Kostengünstiger Ersatz für Platin
Tiegeldeckel, Nickel, Griff
Spezifikation
Material Nickel
Menge Each
Autoklavierbar Ja
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Product Type Tiegeldeckel