Learn More
Nickel Electro™ LIDNICKEL FOR CRUCIBLE 10ML FP=1
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Außendurchmesser, metrisch
Benötigt
Autoklavierbar, mattes Material, Produkttyp-Spezifikationen
- Korrosionsbeständig
- Sollte nicht zusammen mit Salpetersäure verwendet werden
- Verhindert das Austreten von heißem Material aus dem offenen Tiegel
- Kostengünstiger Ersatz für Platin
Tiegeldeckel, Nickel, Griff
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nickel |
| Menge | Each |
| Autoklavierbar | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Product Type | Tiegeldeckel |