Learn More
Nickel Electro™ Tiegel aus Nickel
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 mL
130 mL
Höhe (metrisch):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Dicke (metrisch):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 99,6 % Nickelreinheit
- Nutfrei
- Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
- Niedriger Gasgehalt
- Niedriger Dampfdruck
- Kostengünstiger Ersatz für Platin
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nickel |
| Menge | 1 Stück |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Autoklavierbar | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Product Type | Tiegel |