Learn More
Nickel Electro™ Tiegel aus Nickel
Artikelnummer. 11419579 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 mL
130 mL
Höhe (metrisch):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Dicke (metrisch):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11419579
Marke: Nickel Electro™ 6
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel Electro™ Nickeltiegel sind fugenfrei und für Temperaturen bis 350° C geeignet
  • 99,6 % Nickelreinheit
  • Nutfrei
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
  • Niedriger Gasgehalt
  • Niedriger Dampfdruck
  • Kostengünstiger Ersatz für Platin
Spezifikation
Material Nickel
Menge 1 Stück
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Autoklavierbar Ja
Außendurchmesser (metrisch) 45 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Product Type Tiegel