Learn More
Nickel-Kupferfolie, Legierung 400, 0.81 mm (0.032 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486795 150 x 150 mm 1 Stück
15496795 300 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486795 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045169.GT
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Copper foil, Alloy 400
Namenshinweis 0.81mm (0.032 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cu; 67:33 wt%
Menge 150 x 150 mm
Form Folie
MDL-Nummer MFCD00801098