Learn More
Nickel-Chromdraht, 0.2 mm (0.008 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 m
100 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
25 Meter
500 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452117 100 m 100 Meter
15442117 25 m 25 Meter
15462117 500 m 500 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045057.H4
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11106-97-1
Summenformel CrNi
Molekulargewicht (g/mol) 110.69
MDL-Nummer MFCD00673110
InChI-Schlüssel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Chromium wire
Namenshinweis 0.2mm (0.008 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cr; 80:20 wt%
Menge 100 m
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.21g/m
Form Draht
IUPAC-Name Chrom;Nickel