missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Geöffneter Ring aus Nickel/Chrom

Zur einfachen Befestigung an Ringständern. Rogo Sampaic™ offene Nickel/Chrom-Ringe sind eine wirtschaftliche und langlebige Wahl.

Marke:  Rogo Sampaic™ FCR003

Additional Details : Gewicht : 0.13000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11792575

  • 28.89 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
  • Zur Unterstützung einer Vielzahl von Glaswaren und anderen chemischen Geräten
Spezifikation

Spezifikation

Nickel/Chrom
82 mm
8 mm
Zur Befestigung von Scheidetrichtern
200 mm
100 mm
Offener Ring
Je 1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote