Learn More
Nickelchlorid-Hexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30470695
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470695 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470695 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN39510025G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Chloride Hexahydrate
CAS 7791-20-0
Summenformel Cl2Ni 6(H2O)
Menge 25 g
Synonym Nickel Chloride (NiCl2) Hydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Dichloride Hexahydrate, Nickel(2+) Chloride Hexahydrate, Nickel(II) Chloride Hexahydrate
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ni+2]
IUPAC-Name Nickel(2+);dichlorid;hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 237.69
Formelmasse 235.9364