Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickelbecher mit Ausgießlippe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493695
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
2000 mL
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 15493695
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039059.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Die Pourout-Lippe ermöglicht einfaches Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Mit Ausgusslippe
Außendurchmesser (metrisch) Oben:63mm; Boden:57mm
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Nickel
Höhe (metrisch) 92mm
Typ Becher