Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickelbecher mit Ausgießlippe, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Die Pourout-Lippe ermöglicht einfaches Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit Ausgusslippe |
| Außendurchmesser (metrisch) | Oben:137 mm; Boden:117mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Material | Nickel |
| Höhe (metrisch) | 171mm |
| Typ | Becher |