Learn More
Nickel, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, -325 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10003863
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel, elemental, nickel, soluble salts, catalyst, niccolum, nichel italian, fibrex p, fibrex, particles, carbonyl powder, raney alloy
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel, elemental, nickel, soluble salts, catalyst, niccolum, nichel italian, fibrex p, fibrex, particles, carbonyl powder, raney alloy
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Braun-Grau
Namenshinweis 99.9%, -325 mesh
Schmelzpunkt 1455.0°C
Siedepunkt 2730.0°C
CAS Min. % 99.85
CAS Max. % 100.0
Dichte 8.9
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Menge 500 g
Fieser 12,335; 13,197; 17,296
Merck Index 15, 6583
Formelmasse 58.7
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Form Feines Pulver