Learn More
Nickel Electro™ Laborschalen aus Nickel 201
Artikelnummer. 12787356 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
45 ml
73 ml
100 ml
110 ml
170 ml
Durchmesser (metrisch):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Höhe (metrisch):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12787356
Marke: Nickel Electro™ 504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel Electro™ Nickel 201 Laborschalen sind korrosionsbeständig, was sie für die Gewährleistung der Produktreinheit nützlich macht.
  • 99.6 % Nickelreinheit
  • Nutfrei
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
  • Niedriger Gasgehalt
  • Niedriger Dampfdruck
  • Ideal für Labortiegel, die oxidierenden Ofen-Atmosphären bis1100 °C standhalten können
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 73 ml
Material Nickel
Form Rund
Typ Abdampfschale
Ausführung der Innenwände Glänzend
Höhe (metrisch) 19 mm
Durchmesser (metrisch) 70 mm