Learn More
Nickel Electro™ Schalendeckel aus Nickel 201
Artikelnummer. 12787376 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
12787376 90 mm 1 Stück
12747376 60 mm 1 Stück
12777376 85 mm 1 Stück
12737376 55 mm 1 Stück
12757376 70 mm 1 Stück
12767376 75 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12787376 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. 548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.15 CHF
    20.15 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.00 CHF
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicke Electro™ Nickel 201 Schalendeckel sind korrosionsbeständig, was sie für die Gewährleistung der Produktreinheit nützlich macht.
  • 99.6 % Nickelreinheit
  • Nutfrei
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
  • Niedriger Gasgehalt
  • Niedriger Dampfdruck
  • Ideal für Labortiegel, die oxidierenden Ofen-Atmosphären bis1100 °C standhalten können
Spezifikation
Material Nickel
Typ Schalendeckel
Durchmesser (metrisch) 90 mm