Learn More
Nickel Electro™ Schalendeckel aus Nickel 201
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 99.6 % Nickelreinheit
- Nutfrei
- Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
- Niedriger Gasgehalt
- Niedriger Dampfdruck
- Ideal für Labortiegel, die oxidierenden Ofen-Atmosphären bis1100 °C standhalten können
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nickel |
| Typ | Schalendeckel |
| Durchmesser (metrisch) | 85 mm |