Learn More
Invitrogen™ Nick Translation System
Artikelnummer. 10634623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10634623 50 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10634623 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 18160010
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nick-Translationssystem
Das Nick Translation System eignet sich ideal für die radioaktive und nicht-radioaktive Markierung von DNA. Das Nick Translation System:
  • Bietet fünf vorgemischte Nukleotid-Lösungen für Flexibilität bei der Integration markierter Nukleotide
  • Ergibt >108 cpm/µg Kontroll-DNA bei Verwendung von [ - 32 P]-dCTP
  • Markierungen von 1 μg DNA in einer Reaktion
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Das Nick-Translationssystem umfasst eine Enzymmischung mit DNA-Polymerase I und DNase I, dNTPs, Kontroll-DNA, Stopppuffer und destilliertem Wasser. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
    Nachweisverfahren Radioaktiv, fluoreszierend
    Endprodukttyp Sonden (markierte DNA)
    Labeling Target DNA (allgemein)
    Mit Marker oder Farbstoff Nein
    Markierungsmethode Direkte Markierung
    Produkttyp Nick Translation System
    Menge 50 Reaktionen
    Versandbedingung Nasseis