missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nikardipin-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 18062630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18062630 1 g 1 Gramm
18052050 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18062630 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3945001G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 54527-84-3
Summenformel C26 H29 N3 O6 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 515.99
Synonym Nicardipine Hydrochloride, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl ester monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid 3-[2-(N-benzyl-N-methylamino)]-ethyl ester 5-methyl ester hydrochloride, Barizin, Bionicard, Cardene, Cardene (pharmaceutical), Cardepine, Dacarel, Lecibral, Lescodil, Loxen, Nerdipina, Nicant, Nicapress, Nicardal, Nicardipine hydrochloride, Nicarpin, Nicodel, Nimicor, Perdipina, Perdipine, RS 69216, RS 69216XX07-0, Ranvil, Ridene, Rycarden, Rydene, Vasodin, Vasonase, YC 93
IUPAC-Name 5-O-[2-[Benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl, 2,6-Dimethyl-4-(3-Nitrophenyl)-1,4-Dihydropyridin-3,5-Dicarboxylat; Hydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCN(C)Cc3ccccc3)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nicardipine Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H
Formelmasse 515.1823
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.