Learn More
Nicardipinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461661 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461661 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0465.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicardipine Hydrochloride
CAS 54527-84-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nicardipine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C26 H29 N3 O6 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Nicardipine Hydrochloride, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl ester monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid 3-[2-(N-benzyl-N-methylamino)]-ethyl ester 5-methyl ester hydrochloride, Barizin, Bionicard, Cardene, Cardene (pharmaceutical), Cardepine, Dacarel, Lecibral, Lescodil, Loxen, Nerdipina, Nicant, Nicapress, Nicardal, Nicardipine hydrochloride, Nicarpin, Nicodel, Nimicor, Perdipina, Perdipine, RS 69216, RS 69216XX07-0, Ranvil, Ridene, Rycarden, Rydene, Vasodin, Vasonase, YC 93
InChI-Formel InChI=1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCN(C)Cc3ccccc3)C
IUPAC-Name 5-O-[2-[Benzyl(methyl)amino]ethyl]-3-O-methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 515.99
Menge 10 mg
Formelmasse 515,1823 g/mol