Learn More
Nicardipinhydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316509 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316509 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC15508710
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicardipine Hydrochloride
CAS 54527-84-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nicardipine Hydrochloride
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C26 H29 N3 O6 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Nicardipine Hydrochloride, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl ester monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid 3-[2-(N-benzyl-N-methylamino)]-ethyl ester 5-methyl ester hydrochloride, Barizin, Bionicard, Cardene, Cardene (pharmaceutical), Cardepine, Dacarel, Lecibral, Lescodil, Loxen, Nerdipina, Nicant, Nicapress, Nicardal, Nicardipine hydrochloride, Nicarpin, Nicodel, Nimicor, Perdipina, Perdipine, RS 69216, RS 69216XX07-0, Ranvil, Ridene, Rycarden, Rydene, Vasodin, Vasonase, YC 93
InChI-Formel InChI=1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCN(C)Cc3ccccc3)C
IUPAC-Name 5-O-[2-[Benzyl(methyl)amino]ethyl]-3-O-methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 515.99
Menge 100 mg
Formelmasse 515,1823 g/mol