Learn More
Niacin, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15508054 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Weithalsflasche, PVC-beschichtetes Glas
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15508054 25 g Weithalsflasche Braunglas 25 Gramm
15598044 500 g Weithalsflasche, PVC-beschichtetes Glas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15508054 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 274503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 59-67-6
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
MDL-Nummer MFCD00006391
InChI-Schlüssel PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nicotinsäure, Nicotinsäure (Niacin), 3-Pyrazincarbonsäure, 3-Carboxypyridin, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC-Name Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinsäure (Niacin)
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 25 g
Relative Dichte 1 l = 1.47 kg
Formelmasse 123.11
Güte FCC/USP