Learn More
Bochem™ Doppelspatel Reinnickel, LxB=250x11 mm
Artikelnummer. 10508321
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10508321 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10508321 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 3114
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Gerade
Produkttyp Dppelspatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten
Länge (metrisch) Sägeblatt 60 mm
Breite (metrisch) 11 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 11 mm
Klingenmaterial 99,5 % Nickel
Außendurchmesser (metrisch) 4mm
Abmessungen (L x B) 250 x 11 mm
Material 99,5 % Nickel
Länge (metrisch) 250 mm