Learn More
R&D Systems NHP XL Cytokine Luminex™ Performance Premixed Kit
Artikelnummer. 18452080
Click to view available options
Menge:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27-plex:
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 18452080
Marke: R&D Systems FCSTM2137
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 37 Plex
Spezies Primate
Bindungsziel Multiplex Cytokine Assay Kits
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.