Learn More
NHEJ1 Mouse anti-Human, Clone: 1F8C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen NHEJ1
Klon 1F8C7
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848535
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66552-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838535
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66552-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Double-strand breaks in DNA result from genotoxic stresses and are among the most damaging of DNA lesions. This gene encodes a DNA repair factor essential for the nonhomologous end-joining pathway, which preferentially mediates repair of double-stranded breaks. Mutations in this gene cause different kinds of severe combined immunodeficiency disorders.
Spezifikation
Spezifikation
NHEJ1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
NHEJ1, Protein cernunnos, XLF, XRCC4 like factor
NHEJ1
IgG2b
Protein A
Antibody
1F8C7
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q9H9Q4
79840
NHEJ1 Fusion Protein Ag2496
Primary
-20°C
NHEJ1