Learn More
Descrizione
NHE6/SLC9A6 Polyclonal specifically detects NHE6/SLC9A6 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | NHE6/SLC9A6 |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulazione | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias gene | MRSA, NHE6isoform 6, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 6, Solute carrier family 9 member 6 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 542-701 of human SLC9A6 (NP_001036002.1). VDSDQEHLGVPENERRTTKAESAWLFRMWYNFDHNYLKPLLTHSGPPLTTTLPACCGPIARCLTSPQAYENQEQLKDDDSDLILNDGDISLTYGDSTVNTEPATSSAPRRFMGNSSEDALDRELAFGDHELVIRGTRLVLPMDDSEPPLNLLDNTRHGPA |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?