Learn More
NH4+ Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12912085
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
NH4+ Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12912085 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12912085
Marke: Fisher Chemical A 004 500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel NH4+ f(N)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium (N)- NH4+ f(N)
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix H2O
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NH4+ Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >