Learn More
Ngamma-Trityl-L-asparagin Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15419908 1 g 1 Gramm
15439908 250 mg 250 Milligramm
15429908 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63285.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 132388-58-0 | C23H22N2O3 | 374.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132388-58-0
Summenformel C23H22N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 374.44
MDL-Nummer MFCD00153422
InChI-Schlüssel BRRPJQYCERAMFI-GNLPSFAGNA-N
Synonym h-asn trt-oh, n'-trityl-l-asparagine, n-beta-trityl-l-asparagine, n-triphenylmethyl-l-asparagine, 2s-2-amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl carbamoyl propanoic acid, h-asn trt-2-chlorotrityl resin, asparagine trt, h-asn trt oh
PubChem CID 7408309
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-oxo-4-(tritylamino)butansäure
SMILES N[C@@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ngamma-Trityl-L-asparagine hydrate
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 392.45 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver