Learn More
Alfa Aesar™ Ngamma-Trityl-L-asparagin Hydrat, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63285.MD
Additional Details : CAS : 132388-58-0 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15439908
  • 26.45 CHF / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 04-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
132388-58-0
374.44
BRRPJQYCERAMFI-FQEVSTJZSA-N
7408309
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CC(C(=O)O)N
C23H22N2O3
MFCD00153422
h-asn trt-oh, n'-trityl-l-asparagine, n-beta-trityl-l-asparagine, n-triphenylmethyl-l-asparagine, 2s-2-amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl carbamoyl propanoic acid, h-asn trt-2-chlorotrityl resin, asparagine trt, h-asn trt oh
(2S)-2-amino-4-oxo-4-(tritylamino)butansäure
Spezifikation
Ngamma-Trityl-L-asparagine hydrate
C23H22N2O3
h-asn trt-oh, n'-trityl-l-asparagine, n-beta-trityl-l-asparagine, n-triphenylmethyl-l-asparagine, 2s-2-amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl carbamoyl propanoic acid, h-asn trt-2-chlorotrityl resin, asparagine trt, h-asn trt oh
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CC(C(=O)O)N
374.44
392.45 (Anhydrous)
98%
250mg
132388-58-0
MFCD00153422
BRRPJQYCERAMFI-FQEVSTJZSA-N
(2S)-2-amino-4-oxo-4-(tritylamino)butansäure
7408309
Pulver
Weiß
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation