Learn More
Thermo Scientific Chemicals NG-Nitro-L-Arginin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 10015733 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10015733
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 328750250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51298-62-5
Summenformel C7H16ClN5O4
Molekulargewicht (g/mol) 269.69
MDL-Nummer MFCD00039052,MFCD00133613
InChI-Schlüssel QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Synonym h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
PubChem CID 135193
IUPAC-Name Methyl (2S)-2 -amino-5[[amino(nitramido)methyliden]amino]pentanoathydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-ω-Nitro-L-arginine-methyl ester hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung +14.0° to +16.0° (24°C, 589nm) (c=3, CH3OH)
Spezifischer Drehzustand + 14.50 (20.00°C c=3,CH3OH)
Menge 25 g
Formelmasse 269.7
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff