Learn More
Thermo Scientific Chemicals NG-Monomethyl-L-Arginin-Monoacetat, 99 %
Artikelnummer. 10173101 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10173101 5 mg Glasflasche 5 Milligramm
10016213 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
10371484 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173101 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 328720050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 53308-83-1 | C9H20N4O4 | 248.283 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53308-83-1
Summenformel C9H20N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 248.283
MDL-Nummer MFCD00069311
InChI-Schlüssel IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Synonym tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
PubChem CID 135242
IUPAC-Name Essigsäure-(2S)-2-amino-5-[(N'-methylcarbamidoyl)amino]pentansäure
SMILES CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-ω-Monomethyl-L-arginine monoacetate
Schmelzpunkt 180°bis 190 °C
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung +9° to +13° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Merck Index 15, 6096
Spezifischer Drehzustand + 10.50 (20.00°C c=4,water)
Menge 5 mg
Formelmasse 248.3
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Pulver