Learn More
NG-Monomethyl-L-Argininacetat, TRC
Artikelnummer. 30465266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465266 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM56500050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NG-Monomethyl-L-arginine Acetate
CAS 53308-83-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H16 N4 O2 . C2 H4 O2
Menge 50 mg
Synonym N5-[Imino(methylamino)methyl]-L-ornithine Acetate, L-NMMA, ANO 1020, Tilarginine Acetate
InChI-Formel InChI=1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
SMILES CNC(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O.CC(=O)O
IUPAC-Name Essigsäure; (2S)-2-Amino-5-[(N-methylcarbamimidoyl)amino]pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 248.28
Formelmasse 248.1485
Reinheit (%) >95