Learn More
LNI Swissgas NG EOLO XL 16 L
Artikelnummer. 17822219 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/115/220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
17822219 100/115/220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17822219 Lieferant LNI Swissgas Lieferanten-Nr. 6920.72.016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9495.00 CHF
    8892.04 CHF / 1 Stück
    Sparen 602.96 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PSA-Stickstoffgenerator.
  • Benötigt eine Quelle für trockene, ölfreie Luft
Spezifikation
Spannung 100/115/220/230 V
Typ Stickstoffgasgenerator