Learn More
LNI Swissgas NG EOLO XL 10 L
Artikelnummer. 17842339 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Click to view available options
Spannung:
100/115/220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17842339
Marke: LNI Swissgas 6920.72.110
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
PSA nitrogen generator with catalyst oven.
  • PSA nitrogen generator 10 L/min.
  • With catalyst oven.
  • Needs source of dry, oil free air
Spezifikation
Spannung 100/115/220/230 V
Typ Nitrogen Gas Generator