Learn More
LNI Swissgas NG CASTORE PRO 350
Artikelnummer. 17822259 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/115/220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
17822259 100/115/220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17822259 Lieferant LNI Swissgas Lieferanten-Nr. 6920.50.350
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stickstoffgenerator.
  • Benötigt eine Quelle für trockene und ölfreie Luft.
Spezifikation
Spannung 100/115/220/230 V
Typ Stickstoffgasgenerator