Learn More
Brady™ NFC RFID-Temperatursensor-Etiketten
Das NFC-Temperaturetikett ermöglicht die drahtlose Temperaturmessung und -überwachung für eine Vielzahl von Geräten.
Marke: Brady™ 309084
Additional Details : Gewicht : 0.20510kg
Beschreibung
- Für die Verwendung im Freien und in geschlossenen Räumen, große Lesebereiche und UV-exponierte Umgebungen
- Die Antenne ist für nicht metallische Oberflächen vorgesehen.
- Die Oberfläche besteht aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt.
- Geeignet für den Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Kodierung.
- Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft. 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Kennzeichnungen werden markiert.
- 32 kb On-Chip-Flash-Speicher, 4 kB On-Chip-EEPROM, wovon 320 Bytes schreibgeschützt sind, 8 kb SRAM
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Polyester | |
Unsteril | |
Sato CL4NX Plus Etikettendrucker für die Industrie, Zebra™ ZT411 Etikettendrucker für die Industrie | |
500 Etiketten | |
0,3 mm | |
50 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
RFID-Etiketten, Temperaturanzeigende Etiketten, allgemeine Kennzeichnung | |
1 | |
-80°bis +120 °C | |
50 mm | |
40 mm |