Learn More
CellSensor™ NFAT HEK HEK293T-DA-Assay Kit
Das CellSensor™ NFAT HEK 293-T DA Assay-Kit enthält ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des Kernfaktors von aktiviertem T-Zellen (NFAT)-Response-Element steht.
Marke: CellSensor™ K1455
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Die fluoreszenzaktivierte Zellsortierung (FACS) wurde verwendet, um Klone zu isolieren, die auf die Stimulation des NFAT-Signalwegs durch PMA (Phorbol-12-Myristat-13-Acetat) und Thapsagorgin (Thaps) reagieren.
- Die Zelllinie wurde für DMSO-Toleranz, Zellzahl, Stimulationszeit, Substratladebedingungen und EC50-Konzentrationen von Thaps bei einer festen Konzentration von PMA validiert.
- DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C arrestiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf.
- Dieses Produkt kann als Negativkontrolle bei Screening-Assays dienen, die mit spezifischen aus demselben Hintergrund hergestellten G-Protein-gekoppelten Rezeptor (GPCR)-DA-Zellen durchgeführt werden, diese Zellen können aber auch in anderen Assays verwendet werden, bei denen eine empfindliche Auslesung auf intrazelluläre Veränderungen von Calcium erforderlich ist.
Spezifikation
Sollte sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden | |
CellSensor™ NFAT HEK293T DA Zellen, LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit 70 μg, Lösung D, CellSensor™ HEK293T CHO-K1 Assay-Protokoll, LiveBLAzer™-FRET B/G Ladeprotokoll, Analysezertifikat | |
Zellen mit arretierter Teilung |
GPCRs, Signalweg | |
1 Platte |