Learn More
NF-H Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen NF-H
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851065
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21471-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16841065
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21471-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognize NEFH only.
Involved in the maintece of neuronal caliber, neurofilaments are the intermediate filament proteins found specifically in neurons, and are composed predomitly of three major proteins called NF-L, NF-M and NF-H. Like most other intermediate filament proteins (IFPs), the expression of the different neuronal IFPs is both tissue-specific and developmentally regulated. NF-H has an important role in mature axons and is involved in amyotrophic lateral sclerosis (ALS).
Spezifikation
Spezifikation
NF-H
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P12036, P16884, P19246
Nefh
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
24587, 380684, 4744
NF-H Fusion Protein Ag15249
Primary
-20°C
NEFH