Learn More
NF-H Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen NF-H
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18934-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18934-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody can recognize both NEFH and NEFM.
Involved in the maintece of neuronal caliber, neurofilaments are the intermediate filament proteins found specifically in neurons, and are composed predomitly of three major proteins called NF-L, NF-M and NF-H. Like most other intermediate filament proteins (IFPs), the expression of the different neuronal IFPs is both tissue-specific and developmentally regulated. NF-H has an important role in mature axons and is involved in amyotrophic lateral sclerosis (ALS).
Spezifikation
Spezifikation
NF-H
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P12036, P16884, P19246
24587, 380684, 4744
NF-H Fusion Protein Ag13517
Primary
-20°C
NEFH
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
NEFH, NEH, NF H, NF200
Nefh
IgG
Antigen Affinity Chromatography