Learn More
New Pig Matten, Kissen, Rollen und Socken für gefährliche Materialien
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
12.54 oz
28.16 oz
40.2 gal.
Abmessungen (L x B):
150 ft. x 30 in.
33.02 x 25.4 cm
50.8 x 38 cm
Gewicht (angloamerikanisch):
8 lb.
8,1 lb.
30 lb.
Packungsgröße:
1 Rollen
50 Stück
Beschreibung
Stop the spread of acids and bases.
- Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
- Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
- Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
- Can be incinerated after use to reduce waste
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rosa |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 12.54 oz |
| Kapazität (metrisch) | 37.1 l |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Hazmat Absorptionspad |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Eindämmung und das Stoppen von ausgelaufenen Chemikalien, absorbiert Säuren, Basen und korrosive Stoffe |
| Enthält | Dispenser |
| Gewichtskapazität | Schwer |
| Abmessungen (L x B) | 33.02 x 25.4 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 13 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.