Learn More
New Pig Graue saugfähige Universalmatten
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
7.8 gal.
Abmessungen (L x B):
60 ft. x 15 in. (18 m x 38 cm)
Typ:
Universal Absorptionsmatte
Unit Size:
1 Stück
Description
Tough mat lasts longer and requires less changeouts
- Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout mat for faster, easier cleanup
- Highly absorbent, fine-fiber construction won't leave liquids or fiber residue behind
- Absorbed leaks and drips blend right in; dark gray color hides grime so mat stays on the job longer
- Flame-resistant material won't burn immediately like cellulose mats; melts when exposed to high heat while on the job
- Can be wrung out and incinerated after use to reduce waste or for fuels blending
- Dimensions: 15 x 20 in. (38.1cm x 50.8cm)
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | 29 CFR 1910.22(a)(2) |
| Farbe | Grau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 7.8 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 0.23 l |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Universal Absorptionsmatte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Auffangen von Tropfen und das Aufsaugen ausgelaufener Substanzen |
| Gewichtskapazität | Schwer |
| Abmessungen (L x B) | 60 ft. x 15 in. (18 m x 38 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 60 ft. |
| Show More |