Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neu-Methylenblau N 85 %
Artikelnummer. 10742592 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10742592 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10742592 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 415530025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material New methylene Blue N
Namenshinweis 85%
CAS 1934-16-3
Farbstoffgehalt ca 70%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H22ClN3S
MDL-Nummer MFCD00135878
Beilstein 27, IV, 5163
Synonym Basic Blue 24
Farbe Braun bis Grün
Menge 2.5 g
InChI-Schlüssel SQHOAFZGYFNDQX-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
SMILES CCNC1=CC2=C(C=C1C)N=C3C=C(C(=[NH+]CC)C=C3S2)C.[Cl-]
IUPAC-Name Ethyl-[7-(Ethylamino)-2,8-Dimethylphenothiazin-3 -Yliden]Azan;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 347.905
PubChem CID 73518
Formelmasse 347.9
Güte Rein