Learn More
New Fuchsin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11435021 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11435021
Marke: MP Biomedicals 0215582325
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Soluble in water and ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3248-91-7
Summenformel C22H24ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 365.91
MDL-Nummer MFCD00012567
InChI-Schlüssel ORDGVBRMUJCHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym new fuchsin, magenta iii, basic violet 2, neofuchsine, new fuchsine, new magenta, fuchsine sbp, c.i. basic violet 2, c.i. basic violet 2, monohydrochloride, new-fuchsin
PubChem CID 14454445
ChEBI CHEBI:87671
IUPAC-Name tris(4-amino-3-methylphenyl)methylium chloride
SMILES [Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)[C+](C1=CC=C(N)C(C)=C1)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material New Fuchsin
Farbe Grün
Menge 25 g
Formelmasse 365.91
Physikalische Form Kristallpulver