Learn More
Eppendorf™ New Brunswick™ Innova™ 2300, 220/230 V, Orbit 5,1 cm (2 in)
Der Eppendorf Innova 2300 Tischschüttler für offene Plattformen ist robust und äußerst flexibel. Mit einem Schnellwechsel-Plattformkit für häufige Plattformwechsel kann eine 30 x 18 Zoll messende Plattform verwendet werden, die bis zu 4 x 6 l-Erlenmeyerkolben in einen 1- und 2-Zoll-Orbit- aufnehmen kann.
Marke:  Eppendorf™ M1191-0022
Additional Details : Gewicht : 48.00000kg
Artikelnummer. 11379834
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
New Brunswick™ Innova™ 2300, separat erhältliche Plattform, 220/230 V, Orbit 5,1 cm (2 in) – dreifach-exzentrischer Gegengewichtsantrieb im Gusseisengehäuse für jahrelangen vibrations- und störungsfreien Betrieb – leiser Betrieb für angenehme Arbeitsumgebung – Schüttelgeschwindigkeiten zwischen 25 und 500 U/min für Orbits von 2,5 cm (1 in) und 25 bis 300 U/min für Orbits von 5,1 cm (2 in) bieten Vielseitigkeit für die Kultivierung einer Vielzahl von Zelltypen – einfache, anwenderfreundliche LED-Anzeige – zeitgesteuertes oder kontinuierliches Schütteln – Geschwindigkeitssteuerung und Anzeige in Schritten von 1 U/min – vielseitige 76 × 46 cm (30 × 18 in) messende Zubehörplattform aus Aluminium (separat erhältlich) für bis zu 3 × 6 l-Erlenmeyerkolben – integrierte Elektronik und mechanische Komponenten verhindern innere Schäden durch versehentliches Verschütten – vielseitige 33 × 28 cm (13 × 11 Zoll) messende Zubehörplattform (separat erhältlich) für Kolben bis 500 ml – niedriges Profil – weniger als 6 in (15 cm) hoch – ermöglicht die Verwendung mehrerer Schüttler in einer Umweltkammer
Spezifikation
Spezifikation
5,1 cm (2 in.)
220/230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
6,4 in.
76,2 cm
0,1 bis 99,9 h
25 bis 500 U/min
220/230 V
56,6 x 76,2 x 16,3 cm (30 x 22,3 x 6,4 in.)
30 in.
48 kg