Learn More
Eppendorf™ Reagenzglasplattformen für Laborschüttler
Artikelnummer. 11339824
Change view
Click to view available options
Röhrchengröße:
12 bis 15 mm
15 bis 18 mm
18 bis 21 mm
22 bis 26 mm
26 bis 30 mm
8 bis 11 mm
Anzahl Positionen:
20
22
30
42
48
60
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Röhrchengröße Anzahl Positionen unitSize
11339824 15 bis 18 mm 42 1 Stück
11319824 8 bis 11 mm 48 1 Stück
10607555 12 bis 15 mm 60 1 Stück
11349824 18 bis 21 mm 30 1 Stück
11369824 26 bis 30 mm 20 1 Stück
10083144 22 bis 26 mm 22 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11339824 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. M12890300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™ Schüttlern
Zur Befestigung auf Universalplattformen
Die aufgeführten Kapazitäten betreffen die gängigsten Gefäße jeder Größe, die in ein ausgewogenes Muster passen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchengröße 15 bis 18 mm
Produkttyp Reagenzglasgestell
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; alle I-Serien
Anzahl Positionen 42
Größe L groß