Learn More
Eppendorf™ 25mL Erlenmeyer Platform, for Innova 2000, C1 & C2
Artikelnummer. 11648633
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
25-ml-Kolben auf Exscella E1/E2 Schüttler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11648633 25-ml-Kolben auf Exscella E1/E2 Schüttler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11648633 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. M11909919
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Austauschbare Plattform für den Einsatz mit Excella E1/E2 Tischaufsatzschüttlern für den Außeneinsatz
Fassungsvermögen des Kolbens: 32
Bestellinformation
Zubehörplattformen sind austauschbar mit denen anderer New Brunswick Scientific Schüttler ähnlicher Größe.
Service Plan
Servicevertrag verfügbar.
Certifications
UL-Zertifikat, CSA-geprüft; CE-Zeichen.
Warranty
2 Jahre auf Material und Verarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 25 ml
Produkttyp Plattform
Zertifizierung/Konformität CE, CSA, UL
Länge (angloamerikanisch) 14,9 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 13 in.
Länge (metrisch) 380 mm
Länge (metrisch) Plattform 33 cm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 11 in.
Breite (metrisch) 280 mm
Breite (metrisch) Plattform 28 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) 25-ml-Kolben auf Exscella E1/E2 Schüttler
Enthält 32 Klammern
Anzahl Positionen 32