Learn More
Thermo Scientific™ Neutralization Solution for MagJET Plasmid DNA Kit
Neutralisieren Sie das Probenlysat, um ein erneutes Annealing der denaturierten Plasmid-DNA durchzuführen, während Zelltrümmer in der Lösung ausfällen. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Neutralisierungspuffer ist eine Komponente des MagJET™ Plasmid-DNA-Kits (K2791⁄2792) und kann separat in 25-ml-Flaschen erworben werden.
87.50 CHF - 317.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13535230
|
Thermo Scientific™
R2601 |
25 ml |
87.50 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13525230
|
Thermo Scientific™
R2602 |
90 ml |
317.00 CHF
90 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Plasmid-DNA-Kit wurde entwickelt, um die schnelle und effiziente Reinigung von Plasmid-DNA aus Kulturen von E. coli über Nacht durchzuführen. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohe Bindungskapazität, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
Neutralisierungslösung | |
MagJET |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.