Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neutralrot, ACS
Artikelnummer. 15474969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474969 250 g 250 Gramm
15464969 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474969 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62643.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.72 CHF
    111.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 27.07 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die nukleäre Gegenfärbung ist nützlich im pH-Bereich 6.8 bis 8.0
Neutral Red is most commonly used for histological stain for lysosymes but has also been incorporated in investigation of viruses, as a pH indicator, determination of DNA with optical and electrochemical methods, evaluation of synthetic and naturally derived biomaterials. Neutral red can be electrochemically polymerized and used as a redox mediator. The compound once taken up by cells can be used to acertain cell viability with a excitation maximum at 470 nm and emission maximum at 580nm. It is used as a red nuclear counter stain in various cytochemical procedures. It is suitable for microscopy and microbiology and supravital staining of living blood cells. A vital dye used as an indicator and biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Neutralrot wird am häufigsten für histologische Färbungen von Lysozymen verwendet, wird aber auch als pH-Indikator, für Untersuchungen von Viren, zur Bestimmung von DNA mit optischen und elektrochemischen Methoden und zur Bewertung synthetischer und natürlich abgeleiteter Biomaterialien eingesetzt. Neutralrot kann elektrochemisch polymerisiert und als Redoxmediator verwendet werden. Wenn die Verbindung von Zellen aufgenommen wurde, kann sie dazu verwendet werden, die Zellviabilität, mit einem Anregungsmaximum bei 470 nm und einem Emissionsmaximum bei 580 nm, zu bestätigen. Es wird als rote nukleäre Gegenfärbung in verschiedenen zytochemischen Verfahren verwendet. Es eignet sich für die Mikroskopie und Mikrobiologie sowie für die supravitale Färbung lebender Blutzellen. Ein unverzichtbarer Farbstoff, der als Indikator und für biologische Färbungen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml bei 25 °C), abs. Alkohol (1.8 %) und Cellosolve (3.75 %).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-24-2
Summenformel C15H17ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 288.779
MDL-Nummer MFCD00012651
InChI-Schlüssel PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 5; C.I. 50040
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC-Name 8-N,8-N,3-Trimethylphenazin-2,8-Diamin;Hydrochlorid
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neutral Red
Schmelzpunkt 290°C (decomposition)
Beilstein 3918740
Merck Index 14,6488
Farbe Schwarz bis Grün
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml at 25°C),abs. alcohol (1.8%),and cello solve (3.75%).
Menge 250 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 288.78
Güte ACS