Learn More
Neutralrot, 60%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473700 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11473700 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11473700 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210243883
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neutral red
CAS 553-24-2
Prozentgehaltsbereich 0.6
Summenformel C15H17ClN4
Synonym Nuclear Fast Red, C.I. 50040
InChI-Schlüssel PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
IUPAC-Name 8-N,8-N,3-Trimethylphenazin-2,8-Diamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 288.779
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Formelmasse 288.8
Farbe Grün
Menge 250 g
Physikalische Form Pulver