Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neutrales Rot
Artikelnummer. 10268473 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10268473 100 g Glasflasche 100 Gramm
10259550 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10268473 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 415491000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288.779 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-24-2
Summenformel C15H17ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 288.779
MDL-Nummer MFCD00012651
InChI-Schlüssel PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
IUPAC-Name 8-N,8-N,3-Trimethylphenazin-2,8-Diamin;Hydrochlorid
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neutral Red
Schmelzpunkt 290.0°C
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 1 to 1.12
Farbstoffgehalt 50% min.
Beilstein 25, 401
Merck Index 15, 6573
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: 1.8% in abs. alcohol, 3.75% in cellosolve, 3.0% in ethylene glycol, practically insoluble in xylene
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 539 to 544nm
Formelmasse 288.77
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver