Learn More
Melford Neutralrot
Artikelnummer. 30018573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018573 5 g 5 Gramm
30018572 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018573 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N224005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biologischer Farbstoff, der zur Rotfärbung von Zellkernen und zur Prüfung der Lebensfähigkeit von Zellen verwendet wird, um Neutralrot aufzunehmen und zu binden.
Biologischer Farbstoff, der zur Rotfärbung von Zellkernen und zur Prüfung der Lebensfähigkeit von Zellen verwendet wird, um Neutralrot aufzunehmen und zu binden. Farbstoffgehalt: > 90 %
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neutral Red
CAS 553-24-2
Summenformel C15H16N4-HCl
Menge 5 g